Documenti fondamentali
A9642
Sigma-Aldrich
Ammonium nitrate
Ammonium nitrate
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
≥99.0%
Scegli un formato
500 G
68,40 €
2.5 KG
237,00 €
68,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
68,40 €
2.5 KG
237,00 €
About This Item
Formula condensata:
NH4NO3
Numero CAS:
Peso molecolare:
80.04
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352300
ID PubChem:
NACRES:
NA.55
68,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
for analytical purposes
Saggio
≥99.0%
Stato
powder or crystals
pH
4.5-6.0 (25 °C, 80.40 g/L)
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
169 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3.H3N/c2-1(3)4;/h(H,2,3,4);1H3
PRORZGWHZXZQMV-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Ammonium nitrate can be used as a catalyst:
  • For the direct conversion of aryls, heteroaryls, and aliphatic esters to amides.
  • To synthesize 2-aminothiazoles via aerobic oxidative cyclization of ketones with thioureas.
It can also be used to quench Mizoroki-Heckreaction.
Pittogrammi
Flame over circleExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3
Codice della classe di stoccaggio
5.1C - Ammonium nitrate and ammonium nitrate containing preparations
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Christopher J Harbort et al.
STAR protocols, 1(3), 100226-100226 (2020-12-31)
We present a gnotobiotic system for microbiota reconstitution on Arabidopsis thaliana under contrasting iron availability. This system induces iron starvation in plants by providing an unavailable form, mimicking conditions in alkaline soils. Inoculation of taxonomically diverse bacteria reconstitutes plants with
Sari Palmroth et al.
Annals of botany, 111(3), 467-477 (2013-01-10)
Water and nitrogen (N) are two limiting resources for biomass production of terrestrial vegetation. Water losses in transpiration (E) can be decreased by reducing leaf stomatal conductance (g(s)) at the expense of lowering CO(2) uptake (A), resulting in increased water-use
Mohammad Mahdi Najafpour et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 41(34), 10156-10160 (2012-07-27)
Nanoscale manganese oxides within Faujasite zeolite have been synthesized with a simple method and characterized by scanning electron microscopy, X-ray diffraction spectrometry, N(2) adsorption-desorption isotherms, transmission electron microscopy, and atomic absorption spectroscopy. These oxides showed efficient water oxidizing activity in
Deborah Wakeham et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 14(15), 5106-5114 (2012-01-31)
The nanostructure of the ethanolammonium nitrate (EtAN)-air surface has been investigated using X-ray reflectometry (XRR), vibrational sum frequency spectroscopy (VSFS) and neutral impact collision ion scattering spectroscopy (NICISS). The XRR data decays more rapidly than expected for a perfectly sharp
Swathi A Turlapati et al.
FEMS microbiology ecology, 83(2), 478-493 (2012-09-15)
At the Harvard Forest, Petersham, MA, the impact of 20 years of annual ammonium nitrate application to the mixed hardwood stand on soil bacterial communities was studied using 16S rRNA genes pyrosequencing. Amplification of 16S rRNA genes was done using
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto