Documenti fondamentali
96890
Sigma-Aldrich
H-Lys(Z)-OMe hydrochloride
≥97.5% (HPLC)
Sinonimo/i:
Nε-Z-L-lysine methyl ester hydrochloride
Scegli un formato
5 G
120,00 €
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
120,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH2OOCNH(CH2)4CH(NH2)COOCH3 · HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
330.81
Beilstein:
3578476
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
120,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Saggio
≥97.5% (HPLC)
Stato
powder
Attività ottica
[α]20/D +14.5±0.5°, c = 2% in H2O
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: solution phase peptide synthesis
applicazioni
peptide synthesis
Stringa SMILE
Cl.COC(=O)[C@@H](N)CCCCNC(=O)OCc1ccccc1
InChI
1S/C15H22N2O4.ClH/c1-20-14(18)13(16)9-5-6-10-17-15(19)21-11-12-7-3-2-4-8-12;/h2-4,7-8,13H,5-6,9-11,16H2,1H3,(H,17,19);1H/t13-;/m0./s1
QPNJISLOYQGQTI-ZOWNYOTGSA-N
Descrizione generale
H-Lys(Z)-OMe hydrochloride also known as Nε-Z-L-lysine methyl ester hydrochloride, is commonly used in solution phase peptide synthesis.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)