Documenti fondamentali
8.06179
Sigma-Aldrich
4-Methylbenzaldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
4-Methylbenzaldehyde, p-Tolualdehyde, p-Toluylaldehyde
Scegli un formato
250 ML
63,20 €
63,20 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 ML
63,20 €
About This Item
Formula condensata:
4-(CH3)C6H4CHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
120.15
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352114
Numero indice EU:
203-246-9
NACRES:
NA.22
63,20 €
Spedizione prevista il31 marzo 2025Dettagli
Tensione di vapore
0.33 hPa ( 25 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥97.0% (GC)
Temp. autoaccensione
395 °C (DIN 51794)
Potenza
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
Limite di esplosione
0.9-5.6 % (v/v)
P. ebollizione
204 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-6 °C
Temp. transizione
flash point 71.5 °C (DIN 51758)
Densità
1.02 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O=Cc1ccc(cc1)C
InChI
1S/C8H8O/c1-7-2-4-8(6-9)5-3-7/h2-6H,1H3
FXLOVSHXALFLKQ-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.016 - 1.018
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
161.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
72 °C - closed cup