Documenti fondamentali
93770
Sigma-Aldrich
Tuerk solution
for microscopy (for counting of Leukozytes)
Scegli un formato
100 ML
28,20 €
1 L
151,00 €
28,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
28,20 €
1 L
151,00 €
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
NACRES:
MA.02
28,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
for microscopy (for counting of Leukozytes)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.334
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)