Documenti fondamentali
91230
Sigma-Aldrich
Acido tricloroacetico
ACS reagent, for the determination of Fe in blood according to Heilmeyer, ≥99.5%
Sinonimo/i:
TCA
Scegli un formato
500 G
96,10 €
1 KG
171,00 €
96,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 G
96,10 €
1 KG
171,00 €
About This Item
Formula condensata:
Cl3CCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.39
Beilstein:
970119
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
96,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
<1 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 51 °C)
Saggio
≥99.5% (T)
≥99.5%
Stato
flakes
Qualità
for the determination of Fe in blood according to Heilmeyer
Residuo alla calcinazione
≤0.03% (as SO4)
Indice di rifrazione
n20/D 1.62 (lit.)
P. ebollizione
196 °C (lit.)
Punto di fusione
54-58 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 81.7 g/L at 20 °C
Densità
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤20 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Gruppo funzionale
carboxylic acid
chloro
Stringa SMILE
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Trichloroacetic acid (TCA) is a chlorinated acetic acid. It is one of the major metabolites of trichloroethylene (TCE).[1]
Applicazioni
Usato abitualmente per la precipitazione delle proteine. È stato usato per determinare la concentrazione proteica per mezzo della precipitazione quantitativa. Usato come decalcificante e fissativo in microscopia.
Trichloroacetic acid may be used in the following studies:
  • Estimation of phosphorus in various biological samples (serum, urine and stool ash solutions).[2]
  • Elimination of acid-soluble and lipid phosphorous during the determination of deoxyribonucleic acid, ribonucleic acid and phosphoproteins in animal tissues.[3]
  • Preparation of 2-methyl-4-nitroanilinium trichloroacetate trichloroacetic acid (2M4NATCA) crystals.[4]
10% Trichloroacetic acid may be employed for the preparation of radioactive proteins.[5]
Altre note
Protein denaturantcitation
Protein denaturant[6]
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
>235.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
> 113 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Protein assay for dilute solutions.
E Cabib et al.
Methods in enzymology, 104, 415-416 (1984-01-01)
A microcolorimetric method for the determination of inorganic phosphorus.
H H TAUSSKY et al.
The Journal of biological chemistry, 202(2), 675-685 (1953-06-01)
Solubility of albumin in alcohol after precipitation by trichloroacetic acid: a simplified procedure for separation of albumin.
J R DEBRO et al.
Nature, 178(4541), 1067-1067 (1956-11-10)
A method for the determination of desoxyribonucleic acid, ribonucleic acid, and phosphoproteins in animal tissues.
G SCHMIDT et al.
The Journal of biological chemistry, 161, 83-89 (1945-01-01)
S L Herren-Freund et al.
Toxicology and applied pharmacology, 90(2), 183-189 (1987-09-15)
Trichloroethylene (TCE) has previously been shown to be carcinogenic in mouse liver when administered by daily gavage in corn oil. The metabolism of TCE results, in part, in the formation of trichloroacetic acid (TCA) as a major metabolite and dichloroacetic