108383
1,1,3,3-Tetramethoxypropane
99%
Sinonimo/i:
Malonaldehyde bis(dimethyl acetal)
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Indice di rifrazione
n20/D 1.407 (lit.)
P. eboll.
183 °C (lit.)
70-75 °C/15 mmHg (lit.)
Densità
0.997 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
COC(CC(OC)OC)OC
InChI
1S/C7H16O4/c1-8-6(9-2)5-7(10-3)11-4/h6-7H,5H2,1-4H3
XHTYQFMRBQUCPX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Liq. 3
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
134.6 °F - closed cup - DIN 51755 Part 1
Punto d’infiammabilità (°C)
57 °C - closed cup - DIN 51755 Part 1