Documenti fondamentali
57126
Supelco
SPE Tube Adapter
configured for AutoTrace Automated Systems, for use with 6mL tubes, pk of 6
Scegli un formato
6 EA
35,70 €
35,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
35,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
35,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Confezionamento
pk of 6
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
applicazioni
food and beverages
Compatibilità
configured for AutoTrace Automated Systems
for use with 6mL tubes
Descrizione generale
Tube adapters serve many purposes. They can be used to stack one SPE tube on top of another to provide different selectivities. A larger empty syringe barrel can be stacked on top of a smaller SPE tube to act as a larger load reservoir. Or, they can serve as an adapter for positive pressure methods (e.g. from a syringe or air/ N2 line).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)