Vai a
T8657
Acido tricloroacetico
suitable for electrophoresis, suitable for fixing solution (for IEF and PAGE gels), ≥99%
Sinonimo/i:
TCA
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
251,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
455,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
777,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
Cl3CCOOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
163.39
UNSPSC Code:
41105319
NACRES:
NB.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-927-2
Beilstein/REAXYS Number:
970119
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder or flakes (or crystals)
Grade:
electrophoresis grade
251,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
electrophoresis grade
Quality Segment
vapor density
<1 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 51 °C)
assay
≥99%
form
powder or flakes (or crystals)
technique(s)
electrophoresis: suitable
turbidity
≤3 NTU (1 g/ml)
refractive index
n20/D 1.62 (lit.)
bp
196 °C (lit.)
mp
54-58 °C (lit.)
solubility
water: 1 g/mL, clear, colorless
density
1.62 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.001%, nitrate (NO3-): ≤0.002%, phosphate (PO43-): ≤5 ppm, sulfate (SO42-): ≤0.02%
cation traces
Fe: ≤0.0005%, heavy metals (as Pb): ≤0.002%
suitability
suitable for fixing solution (for IEF and PAGE gels)
application(s)
cell analysis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3O2/c3-2(4,5)1(6)7/h(H,6,7)
InChI key
YNJBWRMUSHSURL-UHFFFAOYSA-N
General description
Trichloroacetic acid (TCA) is produced during the chlorination of water comprising natural organic material. It is a novel reagent used in clinical laboratories for deproteinization of body fluids. In addition, TCA is also used in the treatment of genital warts and acne scars.
Application
Usato abitualmente per la precipitazione delle proteine. È stato usato per determinare la concentrazione proteica per mezzo della precipitazione quantitativa. Usato come decalcificante e fissativo in microscopia.
Trichloroacetic acid has been used:
  • for hydrolysis of DNA isolated from the cell
  • for precipitation of glutathione isolated from seminal plasma
  • as a fixative in microscopy
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
9123091228T4885
grade
electrophoresis grade
grade
ACS reagent
grade
biotech. grade
grade
-
assay
≥99%
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.5% (T)
assay
≥99.0% (titration)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder or flakes (or crystals)
form
flakes
form
crystals, flakes
form
powder or crystals
solubility
water: 1 g/mL, clear, colorless
solubility
water: soluble 81.7 g/L at 20 °C
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 1 g/10 mL
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acido tricloroacetico
pictograms
CorrosionEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
wgk
WGK 2
flash_point_f
>235.4 °F - closed cup
flash_point_c
> 113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf