Documenti fondamentali
87139
Supelco
Tetradecane
analytical standard
Scegli un formato
5 ML
133,00 €
25 ML
496,00 €
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
133,00 €
25 ML
496,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)12CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
198.39
Beilstein:
1733859
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
6.83 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 76.4 °C)
Descrizione
olefine free
Saggio
≥99% (GC)
Temp. autoaccensione
455 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.429 (lit.)
n20/D 1.429
P. ebollizione
252-254 °C (lit.)
Punto di fusione
5.5 °C (lit.)
Densità
0.762 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C14H30/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h3-14H2,1-2H3
BGHCVCJVXZWKCC-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Tetradecane is a straight-chain alkane, classified as a volatile organic compound (VOC).
Applicazioni
The analytical standard can also be used as follows:
  • Determination of seven volatile organic compounds in the surgically resected colonic tissue samples of colorectal cancer patients by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) following their extraction by headspace- and direct injection- based solid phase microextraction (SPME)
  • Measurement of concentrations of volatile organic compounds (VOCs) in biogas samples obtained from three different biogas plants by gas chromatography-mass spectrometry
  • Simultaneous identification and determination of volatile organic compounds (VOCs) and semi-volatile organic compounds (SVOCs) from air samples using a styrene-divinylbenzene polymer particle and activated carbon particles based sampling device and GC-MS
  • Development and validation of a thermal desorption method coupled with gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) for the determination of VOCs in biogas samples after their collection into inert film bags for sample treatment in multi-sorbent bed tubes
  • Gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) method-based profiling of volatile organic compounds in the olive fruit headspace extracts
Altre note
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
2-Octanone analytical standard
Supelco
02479
2-Octanone
Octadecane analytical standard
Supelco
74691
Octadecane
The Transcendental Meditation Program for Business People (1976)
An expedient synthesis of a functionalized core structure of bielschowskysin.
K C Nicolaou et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 50(22), 5149-5152 (2011-04-28)
Agnieszka Ewa Wiącek
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 83(1), 108-115 (2010-12-07)
The properties of n-tetradecane/electrolyte emulsions with DPPC or DPPC vesicles in the electrolyte solution were investigated. The DPPC molecules form different aggregates, which possess different surface affinity, size and structure, and therefore we assumed some differences in the adsorption at
Christoph Aeppli et al.
Environmental science & technology, 43(23), 8813-8820 (2009-12-01)
Mass transfer of organic contaminants from nonaqueous phase liquids to the aqueous phase can significantly modulate the observable carbon isotope fractionation behavior associated with contaminant transformation. We evaluated the effects of kinetic interphase mass transfer between tetradecane and water on
Robert Byrne et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 12(8), 1895-1904 (2010-02-11)
Investigations into the extent of structuring present in phosphonium based ionic liquids (ILs) have been carried out using photochromic molecular probes. Three spiropyran derivatives containing hydroxyl (BSP-1), carboxylic acid (BSP-2) and aliphatic chain (C(14)H(29)) (BSP-3) functional groups have been analysed
Protocolli
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane