76509
Pentadecane
analytical standard
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
7.4 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 91.6 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
6.5 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.431 (lit.)
n20/D 1.431
P. ebollizione
270 °C (lit.)
Punto di fusione
8-10 °C (lit.)
Temp. transizione
solidification point 8.5-10 °C
Densità
0.769 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C15H32/c1-3-5-7-9-11-13-15-14-12-10-8-6-4-2/h3-15H2,1-2H3
YCOZIPAWZNQLMR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Roasted pork of Mini-pig using gas chromatography and mass spectrometry (GC–MS).[5]
- Yerba mate using gas chromatography–mass spectrometry (GC–MS) and gas chromatography–olfactometry (GC–O).[4]
- Milano salami using gas chromatography with mass spectrometry (GC-MS), flame ionization detection (GC-FID) and olfactometry analysis (GC-O).[6]
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
219.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
104 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?