74691
Octadecane
analytical standard
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
8.8 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 119 °C)
Saggio
≥98.5% (GC)
Temp. autoaccensione
455 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
P. ebollizione
317 °C (lit.)
Punto di fusione
26-29 °C (lit.)
28-30 °C
Densità
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Octadecane may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte from hot-pressing of mixed-hardwood particleboard using chromatography techniques.[1] It may be used as an internal standard to study the analysis of fatty acid composition of plasma glycerophospholipids using gas chromatography with flame ionization detection.[2]
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
330.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
166 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Separation of Decane; Dodecane; Tetradecane; Hexadecane; Octadecane; Eicosane; Docosane; Tetracosane; Hexacosane; Octacosane