Documenti fondamentali
IMPN-007-02
Supelco
10-Hydroxynaltrexone solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
Sinonimo/i:
10-Hydroxynaltrexone solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C20H23NO5
Numero CAS:
Peso molecolare:
357.40
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Stato
liquid
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
100 μg/mL in methanol
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
applicazioni
forensics and toxicology
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC1[C@H]2N(CC[C@@]34[C@@H](Oc5c(O)ccc1c35)C(=O)CC[C@@]24O)CC6CC6
InChI
1S/C20H23NO5/c22-12-4-3-11-14-16(12)26-18-13(23)5-6-20(25)17(15(11)24)21(9-10-1-2-10)8-7-19(14,18)20/h3-4,10,15,17-18,22,24-25H,1-2,5-9H2/t15?,17-,18+,19+,20-/m1/s1
SPLLFLBLAXVPPQ-KNQKJSHASA-N
Descrizione generale
10-Hydroxymorphine is a potential impurity from the production of morphine pharmaceutical formulations. Morphine is a potent opiate analgesic drug used to relieve both acute and chronic severe pain. This Certified Snap-N-Spike® Solution is applicable for use as starting material in calibrators or controls for a variety of LC/MS or GC/MS applications such as impurity identification.
Note legali
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)