Documenti fondamentali
83461
Sigma-Aldrich
RBS 35 solution
concentrate
Sinonimo/i:
RBS 35 concentrate
Scegli un formato
1 L
110,00 €
5 L
410,00 €
10 L
479,00 €
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
110,00 €
5 L
410,00 €
10 L
479,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103206
NACRES:
NA.22
110,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Stato
liquid
Impurezze
≤1% sodium hydroxide
pH
11.4-12.5(at 2% v/v in water)(lit.)
12.9-13.9(pure)(lit.)
Densità
1.10 g/mL at 20 °C
Descrizione generale
RBS 35 is a multipurpose alkaline detergent with high wetting and emulsifying properties that is suitable for use in hard water. [1] It can be used for manual cleaning, soaking, or in ultrasonic baths.
Applicazioni
RBS 35 solution is used to clean glassware, microscope lenses and mirrors, and laboratory equipment made of stainless steel, plastic, porcelain, etc. This cleaning agent is also used for the removal of radioactive contamination.
Caratteristiche e vantaggi
  • Efficient at low concentrations
  • Alternative to solvents and sulfochromic acids
  • No risk of calcium/magnesium deposits when diluted in tap water
  • Biodegradable surfactant
Altre note
Sales restrictions may apply
Note legali
RBS is a trademark of Chemical Products R. Borghgraef S.A.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Quantitative detection of Listeria monocytogenes in biofilms by real-time PCR
Morgan Guilbaud, et al.
Applied and Environmental Microbiology, 71(4), 2190-2194 (2005)
Anti-adherence potential of Enterococcus durans cells and its cell-free supernatant on plastic and stainless steel against foodborne pathogens
Ait Meddour A, et al.
Folia Microbiologica, 60(4), 357-363 (2015)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is the working dilution of RBS™ 35 solution detergent (ref. 83461-5L)?
    1 risposta
    1. The recommended use concentration for RBS™ 35 solution detergent (ref. 83461-5L) is 2% v/v in water.
      Utile?
  2. ¿Cuál es la dilución de trabajo del detergente RBS™ 35 solution (ref. 83461-5L)? Actualmente aplicamos una dilución de 20ml detergente/1.000ml Agua Purificada. Gracias.
    1 risposta
    1. The supplier recommends a working concentration of 2% v/v in water. Diluting 20 mL of this product in 1000 mL is appropriate.