80534
Ethanethiol
analytical standard
Sinonimo/i:
Ethyl mercaptan, Mercaptan C2
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Densità del vapore
2.1 (vs air)
Tensione di vapore
8.51 psi ( 20 °C)
Saggio
≥98.5% (GC)
Temp. autoaccensione
570 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
18.2 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤18% water
Indice di rifrazione
n20/D 1.429-1.433
n20/D 1.4306 (lit.)
P. ebollizione
35 °C (lit.)
Densità
0.839 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Stringa SMILE
CCS
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
DNJIEGIFACGWOD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-49.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-45 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)