Documenti
71742
Sigma-Aldrich
Metantiolato di sodio
technical, ≥90% (RT)
Sinonimo/i:
Metanetiolo, Tiometossido di sodio
About This Item
Formula condensata:
CH3SNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
70.09
Beilstein:
3592983
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Grado
technical
Livello qualitativo
Saggio
≥90% (RT)
Forma fisica
solid
Stringa SMILE
[Na+].C[S-]
InChI
1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
Altre note
Forte nucleofilo utilizzato per la sintesi dei metil-aril solfuri da aloareni. Gli alcantiolati sono efficienti reagenti per la dealchilazione SN2 di esteri ed esteri arilici.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
D. Chianelli et al.
Synthesis, 475-475 (1982)
L. Testaferri et al.
Synthesis, 751-751 (1983)
P. Cogolli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 2642-2642 (1979)
T.R. Kelly et al.
Tetrahedron Letters, 3859-3859 (1977)
Nikolaos Kontoudakis et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 98, 95-102 (2017-06-15)
A variety of techniques have been developed with the ability to measure different forms of metals in wine with the ultimate aim of providing a more accurate indicator of metal induced spoilage of wine. This study was conducted in order