934925
Electrode
Thin Film Flexible Polyimide, Circle
Descrizione
Electrode coating: Au 3 µin
Caratteristiche più verdi
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Concentrazione
substrate (Polyimide)
electrode diam.
8 mm
Misura
36 × 90 × 0.08 mm
Peso
0.355 g
Categoria alternativa più verde
Descrizione generale
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)