80126
N-tert-Butyl-α-phenylnitrone
for ESR-spectroscopy
Sinonimo/i:
N-Benzylidene-tert-butylamine N-oxide, PBN, Phenyl N-t-butylnitrone
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for ESR-spectroscopy
Livello qualitativo
Saggio
≥99.5% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
72-74 °C
73-74 °C (lit.)
Solubilità
chloroform: 50 mg/mL, clear, colorless
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)[N+](\[O-])=C\c1ccccc1
InChI
1S/C11H15NO/c1-11(2,3)12(13)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-9H,1-3H3/b12-9-
IYSYLWYGCWTJSG-XFXZXTDPSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?