Documenti fondamentali
180262
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-nitrosopropane dimer
Sinonimo/i:
1,1,1′,1′-Tetramethylazoethane dioxide, NSC 677505, Nitroso-t-butane, Nitroso-tert-butane
Scegli un formato
1 G
145,00 €
5 G
414,00 €
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
145,00 €
5 G
414,00 €
About This Item
Formula condensata:
[(CH3)3CNO]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
174.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
145,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Punto di fusione
81-83 °C (lit.)
Gruppo funzionale
C-nitroso
amine
nitroso
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)(C)N=O.CC(C)(C)N=O
InChI
1S/2C4H9NO/c2*1-4(2,3)5-6/h2*1-3H3
PKKJRWITDTTZCL-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Methyl-2-nitrosopropane dimer (Nitroso-tert-butane) was used as a spin trapping reagent in electron spin resonance studies[1].
Spin trap reagent
Reactant involved in the synthesis of air-stable π-radical based on Corannulene
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Inorganic Chemistry, 31, 2333-2333 (1992)
H Sun et al.
Journal of traditional Chinese medicine = Chung i tsa chih ying wen pan, 14(1), 51-55 (1994-03-01)
The free radical mechanism of enhancing radiosensibility by the Synergic Recipe to Strengthen Body Resistance (SRSBR) consisting of 10 Chinese drugs was studied by electron spin resonance (ESR) with spin trapping reagent--Nitroso-tert-butane (NtB) following irradiation of the Deoxy thymidine (dT)