15270
Biuret
98% (Contains ≤10%(w/w) Triuret)
Sinonimo/i:
Allophanic acid amide, Carbamoylurea
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
98% (Contains ≤10%(w/w) Triuret)
Forma fisica
powder or crystals
Impurezze
≤1% water
Punto di fusione
185-190 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
NC(=O)NC(N)=O
InChI
1S/C2H5N3O2/c3-1(6)5-2(4)7/h(H5,3,4,5,6,7)
OHJMTUPIZMNBFR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3