79690
Phosphotungstic acid hydrate
for microscopy
Sinonimo/i:
Tungstophosphoric acid
Prodotti consigliati
Grado
for microscopy
Livello qualitativo
Stato
powder or crystals
Impurezze
≤0.002% total nitrogen (N)
Perdita
≤15% loss on drying
pH
2 (20 °C)
Punto di fusione
~95 °C (lit.)
Solubilità
water: 0.5 g/10 mL, clear, colorless
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
Cationi in tracce
Ca: ≤20 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Pb: ≤20 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Compatibilità
suitable for microscopy
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[H]OCCN
O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.O=[W](=O)=O.OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P.H2O.36O.12W/c1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;/h(H3,1,2,3,4);1H2;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
AVFBYUADVDVJQL-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- Phosphotungstic acid doped ormosil hybrid networks
- Niobia supported phosphotungstic acid (PTA) catalysts
- Titanium dioxide (TiO2) nanoparticles /phosphotungstic acid (HPW) films.
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?