793191
Reagent Alcohol
80%
Sinonimo/i:
Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
3.1-27.7 % (lit.)
Concentrazione
80%
P. eboll.
78 °C (lit.)
Punto di fusione
-114 °C (lit.)
Imposte e licenze
Sales restrictions may apply
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Confezionamento
12x1GA-PB is 3x(4x1GA) in poly bottle.
20x1GA-PB is 5x(4x1GA) in poly bottle.
Componenti
Altre note
The letterhead approval is not required by Sigma-Aldrich for the 4x1GA unit size.
Link to Letterhead Example:
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
60.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
16 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)