115126
Methyl 10-undecenoate
96%
Sinonimo/i:
10-Undecenoic acid methyl ester, Undecylenic acid methyl ester
Saggio
96%
Indice di rifrazione
n20/D 1.437 (lit.)
P. ebollizione
245 °C (lit.)
Densità
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
allyl
ester
Stringa SMILE
COC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C12H22O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12(13)14-2/h3H,1,4-11H2,2H3
KISVAASFGZJBCY-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- To prepare bifunctional polymer precursors via hydroformylation reaction.[2]
- To synthesize α,ω-ester amides via aminocarbonylation in the presence of palladium catalyst.[3]
- To modify commercial silicone monomer, 1,3,5,7-tetramethylcyclotetrasiloxane, for the preparation of silicone hollow nano/microstructures in water by hydrosilylation reaction.[4]
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
239.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
115 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?