Documenti
74882
Supelco
1-ottano solfonato di sodio
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (T)
Sinonimo/i:
Acido 1-ottano solfonico
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)6CH2SO3Na · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
234.29
Beilstein:
3574241
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NB.21
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (T)
Forma fisica
sheet
Qualità
LiChropur
PM
234.29 g/mol
tecniche
ion pair chromatography: suitable
Punto di fusione
≥300 °C (lit.)
λ
10 % in H2O
Assorbanza UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 220 nm Amax: 0.06
λ: 230 nm Amax: 0.04
λ: 260 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Compatibilità
corresponds to standard for RP gradient test
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
O.[Na+].CCCCCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);;1H2/q;+1;/p-1
MBURIAHQXJQKRE-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
L′1-ottano solfonato di sodio monoidrato è un reagente di accoppiamento ionico adatto alla separazione di cationi ordinata in base alla lunghezza della catena di carbonio.
Applicazioni
L′1-ottano solfonato di sodio monoidrato può essere usato come reagente di accoppiamento ionico per la determinazione della trigonellina in campioni di caffè con cromatografia a coppia ionica. Può essere usato anche come additivo e diluente per la fase mobile nell′identificazione, nel saggio e nell′analisi del profilo delle impurezze del farmaco sfuso metilseleno-L-cisteina (L-SeMC) con il metodo della HPLC a coppia ionica a fase inversa con rilevamento UV.
Prodotti consigliati
Scopri i reagenti LiChropur ideali per analisi HPLC o LC-MS
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Validation of a Stability-Indicating Method for Methylseleno-l-Cysteine (l-SeMC)
Canady K, et al.
Journal of Chromatographic Science, 54(1), 22-27 (2016)
Low pressure ion pair chromatography with amperometric detection for the determination of trigonelline in coffee samples
Sousa MBT, et al.
Food Research International, 114, 223-229 (2018)
Rapid and simple analysis of paraquat in tissue homogenate by ultra-high performance liquid chromatography.
Merritt, T. J. S., et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 3, 1428-1432 (2011)
Kamila Syslová et al.
Journal of chromatography. A, 1218(21), 3382-3391 (2011-03-15)
A sensitive assay method was developed for a parallel, rapid and precise determination of dopamine and its metabolites, homovanillic acid, 3-methoxytyramine and 3,4-dihydroxyphenylacetic acid, from brain microdialysates. The method consisted of a pre-treatment step, freeze-drying (lyophilization), to concentrate dopamine and
Maria Addolorata Saracino et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 104, 122-129 (2014-12-17)
A new microextraction by packed sorbent (MEPS) procedure coupled to a high-performance liquid chromatographic method has been developed for quantitation of catecholamines (i.e. norepinephrine, epinephrine and dopamine) in innovative biological samples, namely dried plasma and urine spots. Analyses were carried
Protocolli
Reversed-phase HPLC sometimes requires ion pairing for adequate retention of polar compounds due to hydrophobic interactions.