Documenti
70289
Supelco
Sodium 2-naphthalenesulfonate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur, ≥99.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Naphthalenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C10H7NaO3S
Numero CAS:
Peso molecolare:
230.22
Beilstein:
3659024
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12000000
ID PubChem:
NACRES:
NB.21
Descrizione
anionic
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0% (HPLC)
Forma fisica
powder
Qualità
LiChropur
tecniche
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O (hot)
Assorbanza UV
λ: 380 nm Amax: 0.1
λ: 390 nm Amax: 0.05
λ: 400 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
Compatibilità
corresponds to standard for filter test
Stringa SMILE
[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O3S.Na/c11-14(12,13)10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10;/h1-7H,(H,11,12,13);/q;+1/p-1
YWPOLRBWRRKLMW-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Sodium 2-naphthalenesulfonate may be used as an analytical reagent for iodine speciation analysis in urine using ion-pair reversed phase liquid chromatography coupled to inductively coupled plasma mass spectrometry (RP-LC-ICP-MS).
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Possiedi già questo prodotto?
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Speciation analysis of urine iodine by ion-pair reversed-phase liquid chromatography and inductively coupled plasma mass spectrometry
Han C, et al.
Analytical Methods : Advancing Methods and Applications, 6(14), 5369-5375 (2014)