Documenti fondamentali
73982
Supelco
Nonanoic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
Acid C9, Pelargonic acid
Scegli un formato
5 ML
95,80 €
95,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 ML
95,80 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Beilstein:
1752351
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
85151701
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
95,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
5.5 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
9 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
n20/D 1.432
P. ebollizione
268-269 °C (lit.)
Punto di fusione
9 °C (lit.)
Densità
0.906 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Nonanoic acid may be used as an internal standard for the quantification of valproic acid and other common anticonvulsant drugs in biological samples using high-performance liquid chromatography (HPLC).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Nonadecanoic acid analytical standard
Supelco
72332
Nonadecanoic acid
Methyl nonanoate analytical standard
Supelco
76368
Methyl nonanoate
(+)-&#945;-Terpineol analytical standard
Supelco
83073
(+)-α-Terpineol
Dicamba PESTANAL&#174;, analytical standard
Supelco
45430
Dicamba
Thifensulfuron-methyl PESTANAL&#174;, analytical standard
Supelco
46028
Thifensulfuron-methyl
Hexanoic acid analytical standard
Supelco
21529
Hexanoic acid
Nonanal analytical standard
Supelco
442719
Nonanal
2-Ethylhexanoic acid analytical standard
Supelco
02529
2-Ethylhexanoic acid
Burdock.AG
Fenaroli's Handbook of Flavor Ingredients, (4) (2001)
HPLC method for the simultaneous analysis of valproic acid and other common anticonvulsant drugs in human plasma or serum
Lucarelli.C, et al.
Chromatographia, 33(1-2), 37-40 (1992)
Preparation and characterization of poly (. beta.-hydroxyalkanoates) obtained from Pseudomonas oleovorans grown with mixtures of 5-phenylvaleric acid and n-alkanoic acids
Kim.B.Y, et al.
Macromolecules, 24(19), 5256-5260 (1991)
Zhiyong Sun et al.
Journal of biotechnology, 143(4), 262-267 (2009-07-28)
Medium-chain-length polyhydroxyalkanoates (MCL-PHAs) were produced in carbon-limited, single-stage, fed-batch fermentations of Pseudomonas putida KT2440 by co-feeding nonanoic acid (NA) and glucose (G) to enhance the yield of PHA from NA. An exponential (mu=0.25 h(-1)) followed by a linear feeding strategy
Zhiyong Sun et al.
Applied microbiology and biotechnology, 74(1), 69-77 (2006-10-26)
Pseudomonas putida KT2440 grew on glucose at a specific rate of 0.48 h(-1) but accumulated almost no poly-3-hydroxyalkanoates (PHA). Subsequent nitrogen limitation on nonanoic acid resulted in the accumulation of only 27% medium-chain-length PHA (MCL-PHA). In contrast, exponential nonanoic acid-limited