Documenti
8.07167
Sigma-Aldrich
Nonanoic acid
for synthesis
Sinonimo/i:
Nonanoic acid, Pelargonic acid
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)7COOH
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.24
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
Numero indice EU:
203-931-2
NACRES:
NA.22
Tensione di vapore
0.04 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Saggio
≥90.0% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
405 °C
Limite di esplosione
0.8-9 % (v/v)
pH
4.4 (25 °C, 0.1 g/L in H2O)
kinematic viscosity
9.0 cSt(20 °C)
Punto di fusione
13 °C
Temp. transizione
flash point 137 °C
Solubilità
0.3 g/L
Densità
0.91 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C9H18O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9(10)11/h2-8H2,1H3,(H,10,11)
FBUKVWPVBMHYJY-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (GC, area%): ≥ 90.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.904 - 0.907
Identity (IR): passes test
Due to its specific melting range the product may be solid, liquid, a solidified melt or a supercooled melt.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
278.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
137 °C - Pensky-Martens closed cup