442719
Nonanal
analytical standard
Sinonimo/i:
Aldehyde C9, Nonyl aldehyde, Pelargonaldehyde
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Tensione di vapore
~0.26 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1000 mg
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
P. eboll.
93 °C/23 mmHg (lit.)
Densità
0.827 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCC=O
InChI
1S/C9H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h9H,2-8H2,1H3
GYHFUZHODSMOHU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
147.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
64 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis