87972
Soy Peptone for Biotechnology and Microbiology
Encymatically Digested, for Biotechnology and Microbiology, ≥8% Total N, ≥2% Amino
Sinonimo/i:
Peptone from soybean
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Peptone from soybean, enzymatic digest, for biotechnological purposes, Growth stimulant for fastidious microorganisms
Origine biologica
soybean
Livello qualitativo
Stato
powder
Composizione
total nitrogen (N), ≥8%
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Residuo alla calcinazione
≤22%
Perdita
≤6.0% loss on drying
pH
6.4-7.8
Solubilità
H2O: 2%, clear, brownish-yellow
applicazioni
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Culture media provides a habitat with suitable nutrients, energy sources, and certain environmental conditions for the growth of microorganisms. The components of the culture media range from simple sugars to peptones, salts, antibiotics, and complex indicators.