68310
2-Methylpentane
≥99.5% (GC), analytical standard, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC
Sinonimo/i:
‘Isohexane’
About This Item
Prodotti consigliati
product name
2-Methylpentane, analytical standard
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
6.77 psi ( 37.7 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
583 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
7 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
n20/D 1.371
P. eboll.
62 °C (lit.)
Punto di fusione
−154 °C (lit.)
Densità
0.653 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CCCC(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?