39760
2,3-Dimethylbutane
analytical standard
Sinonimo/i:
Diisopropyl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Tensione di vapore
4.54 psi ( 25.0 °C)(lit.)
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
788 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
~7.7 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.375 (lit.)
n20/D 1.375
P. ebollizione
58 °C (lit.)
Punto di fusione
−129 °C (lit.)
Densità
0.662 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
petroleum
Formato
neat
Stringa SMILE
CC(C)C(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5(2)6(3)4/h5-6H,1-4H3
ZFFMLCVRJBZUDZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-20.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-29 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?