66490
Methylcyclopentane
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Tensione di vapore
232.8 mmHg ( 37.7 °C)
Saggio
≥99.5% (GC)
Temp. autoaccensione
624 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
8.35 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.409 (lit.)
n20/D 1.410
P. eboll.
72 °C (lit.)
Punto di fusione
−142 °C (lit.)
Densità
0.748 g/mL at 20 °C
0.749 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
CC1CCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-6-4-2-3-5-6/h6H,2-5H2,1H3
GDOPTJXRTPNYNR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
1.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-17 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?