Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
5 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 136,00 € |
10 mL | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 240,00 € |
Informazioni su questo articolo
136,00 €
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
2.97 (vs air)
vapor pressure
5.35 psi ( 20 °C)
assay
≥98.0%
autoignition temp.
797 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
~7.7 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.369
bp
50 °C (lit.)
mp
−100 °C (lit.)
density
0.649 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCC(C)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-5-6(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI key
HNRMPXKDFBEGFZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum | application(s) petroleum |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| density 0.649 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.662 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.653 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.62 g/mL at 25 °C (lit.) |
| vapor density 2.97 (vs air) | vapor density 3 (vs air) | vapor density 3 (vs air) | vapor density 2.6 (vs air) |
| mp −100 °C (lit.) | mp −129 °C (lit.) | mp −154 °C (lit.) | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,2-Dimethylbutane
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-20.2 °F - closed cup
flash_point_c
-29 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?