28920
Cicloesano
analytical standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.7% (GC)
Temp. autoaccensione
500 °F
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Limite di esplosione
9 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
1,1-dimethyl-cyclopentane (some)
2,4-dimethylpentane (some)
Indice di rifrazione
n20/D 1.426 (lit.)
n20/D 1.426
P. eboll.
80.7 °C (lit.)
Punto di fusione
4-7 °C (lit.)
Densità
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
neat
Stringa SMILE
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?