Documenti
M39008
Sigma-Aldrich
4-Methylcyclohexene
99%
Sinonimo/i:
1,2,3,6-Tetrahydrotoluene
About This Item
Formula condensata:
C6H9CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.17
Beilstein:
1901299
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.22
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
Indice di rifrazione
n20/D 1.441 (lit.)
P. eboll.
101-102 °C (lit.)
Densità
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC1CCC=CC1
InChI
1S/C7H12/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-3,7H,4-6H2,1H3
FSWCCQWDVGZMRD-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
4-Methylcyclohexene is used in the synthesis of an enantiomerically pure oxaliplatin derivative, {(1R,2R,4R)-4-Methyl-1,2-cyclohexanediamine}oxalatoplatinum(II), which exhibits good anticancer activity. It is also used in the preparation of N,N-diethyldithiocarbamate functionalized 1,4-polyisoprenes.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
[(1 R, 2 R, 4 R)-4-methyl-1, 2-cyclohexanediamine] oxalatoplatinum (II): a novel enantiomerically pure oxaliplatin derivative showing improved anticancer activity in vivo.
Abramkin SA, et al.
Journal of Medicinal Chemistry, 53(20), 7356-7364 (2010)
Synthesis of N, N-diethyldithiocarbamate functionalized 1, 4-polyisoprene, from natural rubber and synthetic 1, 4-polyisoprene.
Derouet D, et al.
European Polymer Journal, 43(5), 1806-1824 (2007)