Documenti fondamentali
650420
Sigma-Aldrich
Hexane, mixture of isomers
≥98.5%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC
Sinonimo/i:
Hexanes, Isohexane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome del prodotto
Hexane, mixture of isomers, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥98.5%
Grado
HPLC Plus
for residue analysis
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Saggio
≥98.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
437 °F
Limite di esplosione
7.5 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.01% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
Residuo dopo evaporazione
≤0.0001%
Residuo alogenato
≤10 ng/L (as heptachlor epoxide)
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. ebollizione
68-70 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Solubilità
ethanol: soluble(lit.)
Densità
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
Assorbanza UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 275-300 nm Amax: ≤0.005
applicazioni
food and beverages
Stringa SMILE
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
  • A Specific Chiral HPLC Method for Lifitegrast and Determination of Enantiomeric Impurity in Drug Substance, Ophthalmic Product and Stressed Samples: This study employs hexane isomers in a chiral HPLC method to assess the enantiomeric purity of pharmaceuticals. It showcases hexane isomers′ critical role in ensuring the quality and safety of pharmaceutical products, vital for regulatory compliance and patient safety (Uğur M, Bellur Atici E, Ozkan SA, 2024).
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Esano analytical standard
Supelco
52750
Esano
Esano suitable for HPLC, ≥95%
Sigma-Aldrich
270504
Esano
n-Esano for gas chromatography MS SupraSolv®
Supelco
1.00795
n-Esano
Separation of hexane isomers in a metal-organic framework with triangular channels.
Herm ZR, et al.
Science, 340(6135), 960-964 (2013)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 492-492 (1994)