178918
Hexane, mixture of isomers
≥98.5%, ACS reagent
Sinonimo/i:
Hexanes, Isohexane
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Hexane, mixture of isomers, ACS reagent, ≥98.5%
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Descrizione
Mixture of hexane isomers plus methylcyclopentane
Saggio
≥98.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
437 °F
Limite di esplosione
7.5 %
Impurezze
thiophene, passes test
≤0.0003 meq/g water-soluble titr. acid
≤0.005% S compounds
Residuo dopo evaporazione
≤0.0010%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. ebollizione
68-70 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?