Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
650544
Sigma-Aldrich
Hexane, mixture of isomers
≥98.5%, HPLC Plus, for residue analysis, suitable for gas chromatography (GC) and HPLC
Sinonimo/i:
Hexanes, Isohexane
Scegli un formato
1 L
127,00 €
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
127,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H14
Numero CAS:
Peso molecolare:
86.18
Beilstein:
1730733
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12190000
ID PubChem:
NACRES:
NA.06
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Hexane, mixture of isomers, HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥98.5%
Grado
HPLC Plus
for residue analysis
Livello qualitativo
Densità del vapore
3 (vs air)
Saggio
≥98.5%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
437 °F
Limite di esplosione
7.5 %
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezze
≤0.01% water
≤1.0 ppb Fluorescence (quinine) at 365 nm
Residuo dopo evaporazione
≤0.0001%
Residuo alogenato
≤10 ng/L
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. ebollizione
68-70 °C (lit.)
Punto di fusione
−95 °C (lit.)
Densità
0.672 g/mL at 25 °C (lit.)
Assorbanza UV
λ: 195 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 275-300 nm Amax: ≤0.005
Compatibilità
suitable for residue analysis
Stringa SMILE
C(CCC)(C)C
InChI
1S/C6H14/c1-4-5-6(2)3/h6H,4-5H2,1-3H3
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Suitable for HPLC, spectrophotometry, environmental testing
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
-9.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-23 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Esano Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1555
Esano