60800
Gel di silice su lamine di Al per TLC
silica gel 60 matrix, L × W 10 cm × 20 cm, with fluorescent indicator 254 nm
Sinonimo/i:
Gel di silice per carte da TLC
Prodotti consigliati
Materiali
aluminum support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Qualità
with fluorescent indicator 254 nm
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
Confezionamento
pkg of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
10 cm × 20 cm
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
10 cm × 20 cm
Dimensione particelle
8.0-12.0 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?