60805
Silica gel on TLC Al foils
silica gel 60 matrix, L × W 20 cm × 20 cm
Sinonimo/i:
Silica gel coated aluminum TLC sheets
Scegli un formato
Scegli un formato
About This Item
Materiali
aluminum support
silica gel 60 matrix
Livello qualitativo
Caratteristiche
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
Confezionamento
pkg of 25 sheets
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Lungh. × largh.
20 cm × 20 cm
Spessore strato
200 μm
Lungh. × largh. lastra
20 cm × 20 cm
Dimensione particelle
8.0-12.0 μm
Dimensione pori
60 Å medium pore diameter
Categorie correlate
Descrizione generale
- Outstanding wettability (even for 100% aqueous visualisation reagents)
- Easy and precise cutting (no flaking of silica)
- Excellent separation efficiency and reproducibility from batch to batch
Applicazioni
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)