Documenti fondamentali
57153
Supelco
ddNTP Set
suitable for MALDI-MS
Sinonimo/i:
Dideoxynucleoside Triphosphate Set
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Composizione
ddATP, 10 mmol/L
ddCTP, 10 mmol/L
ddGTP, 10 mmol/L
ddTTP, 10 mmol/L
tecniche
MALDI-MS: suitable
Temperatura di conservazione
−20°C
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Y H Liu et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 9(9), 735-743 (1995-01-01)
A new approach is developed for the rapid and cost-effective detection of human genetic polymorphisms based on matrix-assisted laser description/ionization mass spectrometric (MALDI MS) detection using a nitrocellulose film substrate. This method employs polymerase chain reaction (PCR) amplification using DNA