Documenti
1.10092
Supelco
Nitrate Test Strips, colorimetric
individually sealed, 10-500 mg/L (NO₃⁻), MQuant®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Nitrate Test, colorimetric, 10-500 mg/L (NO3-), MQuant®
Descrizione
semi-quantitative
Livello qualitativo
Nome Commerciale
MQuant®
Analiti specifici
nitrate
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Griess reaction
Campo di misura
10-500 mg/L (NO3-)
Metodo di rivelazione
colorimetric
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Method: colorimetric with test strips (individually sealed ) 10 - 25 - 50 - 100 - 250 - 500 mg/l NO₃⁻ MQuant®
The nitrate test can be used for monitoring of drinking water, process water and wastewater, as well as aquarium water where limits can quickly be exceeded. It can also be used for determine nitrate in food e.g. potatoes.
Note legali
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4