Documenti fondamentali
551384
Supelco
Formamide solution
NMR reference standard, 90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D), NMR tube size 5 mm × 8 in.
Scegli un formato
1 PKG
206,00 €
206,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
206,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH3NO
Peso molecolare:
45.04
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12142201
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
206,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
NMR reference standard
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
99% (CP)
Concentrazione
90% in DMSO-d6 (99.9 atom % D)
tecniche
NMR: suitable
Misura tubo NMR
5 mm × 8 in.
Compatibilità
suitable for NMR (reference standard)
Formato
single component solution
Stringa SMILE
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Caratteristiche e vantaggi
15N sensitivity
Quantità
5 mm O.D. tube contains 0.700 mL.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
190.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87.8 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Björn Heindryckx et al.
Mitochondrion, 18, 12-17 (2014-08-28)
To investigate the applicability of preimplantation genetic diagnosis (PGD), we used trophectoderm (TE) biopsy to determine the mutation load in a 35-year-old female with mitochondrial encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like syndrome (MELAS). Transfer of a mutation-free blastocyst gave birth to
Karin Gustafsson et al.
Immunology, 143(1), 33-41 (2014-03-22)
Aberrant regulation of T helper (Th) cell maturation is associated with a number of autoimmune conditions, including allergic disorders and rheumatoid arthritis. The Src homology domain protein B (Shb) adaptor protein was recently implicated as a regulator of Th cell
J Veenemans et al.
Journal of clinical microbiology, 52(7), 2454-2460 (2014-05-03)
Next-generation sequencing (NGS) has the potential to provide typing results and detect resistance genes in a single assay, thus guiding timely treatment decisions and allowing rapid tracking of transmission of resistant clones. We evaluated the performance of a new NGS
Elaine Y Liu et al.
Acta neuropathologica, 128(4), 525-541 (2014-05-09)
Hexanucleotide repeat expansions of C9orf72 are the most common genetic cause of amyotrophic lateral sclerosis and frontotemporal degeneration. The mutation is associated with reduced C9orf72 expression and the accumulation of potentially toxic RNA and protein aggregates. CpG methylation is known
William R Lovallo et al.
Alcoholism, clinical and experimental research, 38(6), 1575-1581 (2014-05-07)
Central serotonergic (5-HT) function is implicated in pathways to alcohol dependence, including dysphoria manifested by symptoms of anxiety and depression. However, little is known about genetic variation in central 5-HT function and its potential impact on temperament and behavior in