Documenti fondamentali
4610-OP
Millipore
Formammide
OmniPur® Grade, >= 99%, Deionized
Sinonimo/i:
Formamide, Carbamaldeide, Amide C1, Ammide formica
Scegli un formato
100 ML
49,40 €
500 ML
198,00 €
4 L
405,00 €
49,40 €
Spedizione prevista il08 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
49,40 €
500 ML
198,00 €
4 L
405,00 €
About This Item
Formula condensata:
HCONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
45.04
Beilstein:
505995
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
NACRES:
NA.21
49,40 €
Spedizione prevista il08 maggio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Densità del vapore
1.55 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Stato
viscous liquid (slightly)
Temp. autoaccensione
932 °F
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
tecniche
hybridization: suitable
Colore
colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L)
P. ebollizione
210 °C (lit.)
Punto di fusione
2-3 °C (lit.)
Densità
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Grado Biologia molecolare.
A260 (0,5 M, acqua): ≤0,03 AU
A270 (0,5M, acqua): ≤0,05 AU
A280 (0,5 M, acqua): ≤0,08 AU
Purezza secondo il test: ≥ 99%
Conduttività: ≤100 µmho
DNasi: non rilevate
Metalli pesanti (come Pb): ≤0.0001%
Identificazione: per conformità
Fosfatasi: non rilevate
Proteasi: non rilevate
RNasi: non rilevate
Destinato esclusivamente a impieghi di laboratorio e di produzione. Non adatto per impieghi farmacologici, alimentari né per uso domestico.
Applicazioni
La formamide destabilizza le doppie eliche dell′acido nucleico e può essere usata, di solito, a una concentrazione del 50%, in protocolli di ibridazione che richiedono temperature di ibridazione inferiori.
Note legali
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Blood
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
305.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
152 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)