Documenti fondamentali
53161
Supelco
Ethoprophos
reference material
Sinonimo/i:
O-Ethyl S,S-dipropyl phosphorodithioate, Ethoprofos, Ethoprop
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H19O2PS2
Numero CAS:
Peso molecolare:
242.34
Beilstein:
8139788
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
reference material
Livello qualitativo
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCSP(=O)(OCC)SCCC
InChI
1S/C8H19O2PS2/c1-4-7-12-11(9,10-6-3)13-8-5-2/h4-8H2,1-3H3
VJYFKVYYMZPMAB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This reference material (RM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025. This RM is traceable to primary material from an NMI, e.g. NIST or NMIJ.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com
Sostituito da
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)