1.00608
Chlorine Dioxide Test, photometric
photometric, 0.020-10.00 mg/L (ClO2), Spectroquant®
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Chlorine Dioxide Test, photometric, 0.020-10.00 mg/L (ClO2), Spectroquant®
Nome Commerciale
Spectroquant®
Livello qualitativo
impiego
sufficient for 200 tests
Analiti specifici
chlorine
Campo di misura
0.020-10.00 mg/L (ClO2)
tecniche
photometry: suitable
Compatibilità
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Metodo di rivelazione
photometric (DPD)
Temperatura di conservazione
15-25°C
Categorie correlate
Descrizione generale
This Spectroquant® Chlorine dioxide test allows the accurate quantification in various waters. As one of several oxides of chlorine, it is a potent and useful oxidizing agent used in water treatment and in bleaching. In weakly acidic solution chlorine dioxide reacts with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) to form a red-violet dye that is determined photometrically. Chlorine is masked prior to the color reaction.
The method is analogous to APHA 4500-ClO2 D and DIN 38408-5.
All our Cell and Reagent Test Kits are equipped with the unique Live ID (2D barcode) which allows seamless method recognition and contains essential information such as lot number, expiry date, and automatic calibration updates.
The Spectroquant® Reagent Test Kits contain highly stable, ready-to-use reagent mixtures to perform the analysis according to the procedure described in the accompanying instruction leaflet.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
I clienti hanno visto anche
Protocolli
Preparation of a standard solution for Chlorine dioxide acc. to DIN EN ISO 7393
Preparazione di una soluzione standard di diossido di coloro come in DIN EN ISO 7393
Contenuto correlato
Nel food and beverage, il controllo delle procedure di disinfezione HACCP è di fondamentale importanza per garantire la sicurezza dei prodotti e per soddisfare la conformità normativa. Disponiamo di un’ampia selezione di prodotti utilizzati nei processi per il controllo delle procedure di disinfezione e la sorveglianza igienica nel food and beverage.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.