52458
DL-2-Aminoadipic acid
analytical standard
Sinonimo/i:
DL-α-Aminoadipic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Saggio
≥99% (TLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Punto di fusione
196-198 °C (lit.)
applicazioni
clinical testing
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC(CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)
OYIFNHCXNCRBQI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)