Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 90,60 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 309,00 € |
10 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 531,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
HO2C(CH2)3CH(NH2)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
161.16
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
EC Number:
208-809-2
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
powder
90,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartiNome del prodotto
DL-2-Aminoadipic acid, ≥99%
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
196-198 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC(CCCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H11NO4/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h4H,1-3,7H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
OYIFNHCXNCRBQI-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
rat ... Grin2b(24410)
Application
DL-2-Aminoadipic acid (AAA) has been used as an astrotoxin to kill astrocytes that prevent efficient integration of transplanted cells into the retina. It has also been used as a gliotoxin to study the effect of astrocytic swelling on the tortuosity.
Biochem/physiol Actions
DL-2-Aminoadipic acid (AAA) is a six-carbon homolog of glutamate and a gliotoxic compound. It is generally used to considerably reduce the number of astroglia in cerebellar cultures that acts as a model to study the mechanisms of a-aminoadipic acid induced glial toxicity.
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| assay ≥99% | assay 99% | assay ≥95% (TLC) | assay ≥98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| Gene Information rat ... Grin2b(24410) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information - |
| mp 196-198 °C (lit.) | mp 260 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under DL-2-Aminoadipic acid
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?