Vai a
75447
2-Oxoadipic acid
≥95.0% (HPLC)
Sinonimo/i:
α-Ketoadipic acid, 2-Oxohexanedioic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
171,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C6H8O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
160.12
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Assay:
≥95.0% (HPLC), ≥97.0% (T)
Form:
powder
171,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC), ≥97.0% (T)
form
powder
lipid type
saturated FAs
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OC(=O)CCCC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H8O5/c7-4(6(10)11)2-1-3-5(8)9/h1-3H2,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
FGSBNBBHOZHUBO-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Engineering of phenylalanine dehydrogenase from Thermoactinomyces intermedius for the production of a novel homoglutamate: Showcases the application of 2-oxoadipic acid in enzyme engineering, enhancing biocatalytic processes for the production of novel compounds, vital for pharmaceutical and chemical industries (Tariq et al., 2022).
Biochem/physiol Actions
Important metabolite between the TCA cycle and lysine biosynthesis. Of interest for research on mitochondrial metabolite transporters.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
759504515075940
Pamoic acid ≥97.0% (T)
Sigma-Aldrich
45150
Pamoic acid
description
≥95.0% (HPLC)
description
≥98.0% (T)
description
≥97.0% (T)
description
≥99.0% (T)
assay
≥97.0% (T), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (T)
assay
≥97.0% (T)
assay
≥99.0% (T)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
form
powder
form
liquid
form
-
form
flakes
lipid type
saturated FAs
lipid type
-
lipid type
-
lipid type
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)