Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
46885-U
ProClin™ 950
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, pkg of 5 mL, MIT 9.5 %
Sinonimo/i:
9.5% solution of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
Stato
liquid
Durata
3 yr
Composizione
MIT, 9.5%
Confezionamento
pkg of 5 mL
Parametri
<90 °C operating temperature
Colore
colorless to light yellow
Matrice
Water
Intervallo di pH d’impiego
2-12
Intervallo di pH
3-6
P. ebollizione
100 °C
Punto di fusione
-20--15 °C
Solubilità
water: soluble at 20 °C
Densità
1.020 g/cm3 at 25 °C
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
-
What is the Department of Transportation shipping information for this product?
1 risposta-