46883-U
ProClin™ 950
ProClin™ preservative for use in IVD manufacturing, pkg of 3.6 L, MIT 9.5 %
Sinonimo/i:
9.5% solution of 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one, 2-Methyl-4-isothiazolin-3-one solution
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Durata
3 yr
Composizione
MIT, 9.5%
Confezionamento
pkg of 3.6 L
Parametri
<90 °C operating temperature
Colore
colorless to light yellow
Matrice
Water
operating pH range
2-12
Intervallo di pH
3-6
P. eboll.
100 °C
Punto di fusione
-20--15 °C
Solubilità
water: soluble at 20 °C
Densità
1.020 g/cm3 at 25 °C
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?